Seleenidioksidi zS, sublimed, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


MQ200

8.00653.0050 8.00653.0250 8.00653.1000 8.00653.0005
8.00653.0050EA 47.4 EUR
8.00653.0050 8.00653.0250 8.00653.1000 8.00653.0005
Seleenidioksidi zS, sublimed, Sigma-Aldrich®
Seleenidioksidi
Kaava: SeO₂
MW: 110.96 g/mol
Sulamispiste: 315
Tiheys: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003562
CAS-numero: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08508

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 384 g/l (14°C)
Molar Mass 1500 kg/m3
Bulk Density 1500 kg/m3
Vapor Pressure 16 hPa (70 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide
Hill Formula O2Se
Chemical Formula SeO2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR