Pyridiini-2,6-dikarboksyylihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
8.00614.0100EA 52.7 EUR
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
Pyridiini-2,6-dikarboksyylihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Pyridiini-2,6-dikarboksyylihappo
Kaava: C₇H₅NO₄
Kiehumispiste: 357 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 327 °C
Leimahduspiste: 188 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006299
CAS-numero: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C