Etyylimetakrylaatti stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00579.0100 8.00579.0500
8.00579.0100EA 32.5 EUR
8.00579.0100 8.00579.0500
Etyylimetakrylaatti stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Etyylimetakrylaatti
Kaava: C₆H₁₀O₂
Kiehumispiste: 100 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –48 °C
Tiheys: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 20 °C
MDL numero: MFCD00009161
CAS-numero: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3,II

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 5.1 g/l (20 °C)
Melting Point -61 - -59 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 119 - 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.4128 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 %(V)
Density 0.913 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 329 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR