Dimetyyliadipaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00097.0250 8.00097.1000
8.00097.0250EA 45.9 EUR
8.00097.0250 8.00097.1000
Dimetyyliadipaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Dimetyyliadipaatti
Kaava: C₈H₁₄O₄
Kiehumispiste: ∼229 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 10,3 °C
Tiheys: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 107 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008469
CAS-numero: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 13,00163

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 8 - 11 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 225 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.06 hPa (20 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 1.4285 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.81 - 8.1 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 360 °C
Viscosity kinematic 2.5 mm2/s (25 °C)
Synonyms Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
Hill Formula C8H14O4


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR