Dietyyliadipaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00086.0100 8.00086.0500
8.00086.0100EA 36.7 EUR
8.00086.0100 8.00086.0500
Dietyyliadipaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Dietyyliadipaatti
Kaava: C₁₀H₁₈O₄
Kiehumispiste: ∼251 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –19,8 °C
Tiheys: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009215
CAS-numero: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 13,00163

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -19.8 °C
Molar Mass 202.25 g/mol
Boiling Point 245 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR