dNTP mix
Toimittaja: G Bioscienes
786-442 786-443
786-442EA 441 EUR
786-442 786-443
dNTP mix
Nukleiinihapporeagenssit Nukleotidit
Aqueous mixture of dATP, dCTP, dGTP and dTTP each at a final concentration of 10 or 25 mM.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c40d4428cdfd614482e4f23c062c16d9d8242da2&vid=c40d4428cdfd614482e4f23c062c16d9d8242da2&prid=web&clid=SAPDAM