Proteaasi- ja fosfataasi-inhibiittoriseos, Halt
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
78440 78441 78442 78443 78444 78445 78446 78447
78440.EA 333 EUR
78440. 78441. 78442. 78443. 78444. 78445. 78446. 78447.
Proteaasi- ja fosfataasi-inhibiittoriseos, Halt
Soluviljelyyn suplementit ja lisäaineet
Halt-proteaasi- ja fosfataasi-inhibiittoriseos on täysin näytteitä suojaava yhden liuoksen tuote. Tämä laajavaikutteinen inhibiittoriseos on optimoitu suojaamaan proteiineja hajoamiselta uuton ja puhdistuksen aikana. Seos sisältää inhibiittoreita, jotka vaikuttavat tärkeimpiin proteaasien ja fosfataasien tyyppeihin: se inhiboi aminopeptidaaseja, kysteiini- ja seriiniproteaaseja sekä seriini-/treoniini- ja proteiinityrosiinifosfataaseja.
  • Kätevä yhdistelmäseos sisältää sekä proteaasi- että fosfataasi-inhibiittorit
  • Inhiboi välittömästi, ei tarvitse sulattaa, avata useita putkia tai odottaa tablettien liukenemista
  • Yhteensopiva Thermo Scientificin soluja hajottavien Pierce-lyysireagenssien kanssa
  • Soveltuu massaspektrometriaan (MS)