Titanium(IV)etanolaatti (≥33% TiO₂)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
77142.06 77142.18 77142.30
77142.06EA 83.1 EUR
77142.06 77142.18 77142.30
Titanium(IV)etanolaatti (≥33% TiO₂)
Titanium(IV)etanolaatti
CAS No.: 3087-36-3 Molecular Formula: C8H20O4Ti Formula Weight: 228.15 Flash Point: 28°(84°F) Physical Form: Liquid Density: 1.088 Refractive Index: 1.5043 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow Odour: Alcohol-like Melting Point: -40° Boiling Point: 150-152°/10mm Solubility: Soluble in organic solvents. Decomposes in water UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009071
Kaava: C₈H₂₀O₄Ti
Kiehumispiste: 150…152 °C (10 mmHg)
Sulamispiste: –40 °C
Tiheys: 1,088
Leimahduspiste: 28 °C (84 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009071
CAS-numero: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3,III