Titanium(IV)metanolaatti 95

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

Synonyms: Titanium tetramethanolate, Titanium (IV) methoxide

77137.14 77137.22 77137.36
77137.14EA 183 EUR
77137.14 77137.22 77137.36
Titanium(IV)metanolaatti 95
Titanium(IV)metanolaatti

Purity: 95% CAS No.: 992-92-7 Molecular Formula: Ti(OCH3)4.(CH3OH)x, x1 Flash Point: 48°(118°F) Physical Form: Granular/ lump Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 243°/52mm UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00014883

Kaava: C₄H₁₂O₄Ti
MW: 172.02 g/mol
Kiehumispiste: 243 °C (52 mmHg)
Sulamispiste: 200…210 °C
Leimahduspiste: 48 °C (118 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014883
CAS-numero: 992-92-7
EINECS: 213-596-4
UN: 3181
ADR: 4.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR