VWR® MediaBag T Dehydrated Culture Media in Bags
Toimittaja: VWR Chemicals
7794.05000
7701.20000EA 1550 EUR
7701.20000 7701.05000 7701.10000 7704.10000 7701.03000 7702.03000 7702.05000 7702.10000 7702.20000 7701.15000 7791.20000 7794.05000 7791.15000 7761.20000 7716.20000 7712.05000 7704.05000 710-2062 710-2063 710-2064 710-2065 710-2066
VWR® MediaBag T Dehydrated Culture Media in Bags
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine
Jokainen MediaBag T (putkipussi) on täytetty esipunnitellulla rakeistamalla materiaalilla. Liitä 0,2 μm:n suodatinyksikkö aseptisesti putkeen liitinlaitteen avulla. Lisää vettä aseptisissa olosuhteissa pussiin suodatinjärjestelmän kautta. Suojaa putken pää punaisella korkilla.