Viskosimetri, viskositeettikuppi -malli kiinteällä suutinosalla
Toimittaja: Industrial Physics
VF1999 VF2003 VF2004 VF2001 VF2000 VF2015
769-1110EA 163 EUR
769-1110 769-1121 769-1125 SIMEVF2001 SIMEVF2000 SIMEVF2015
Viskosimetri, viskositeettikuppi -malli kiinteällä suutinosalla
Viskosimetrit Viskosimetrit, viskositeettikuppimallit
Anodised aluminium and stainless steel viscometer cups with nozzle for break-thread flow time comparative measurements.
  • Easy cleaning
  • Engraved with a unique serial number
Typically used for the consistency of paintings, varnishes and similar products.
Sertifikaatit: DIN 53211
Tilaustiedot: The stand should be ordered separately.