Kuoppalevyt, moduulit, Immuno™ LockWell™ Fluoronunc™/Luminunc™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
463201 463200 446471 446473
738-0753EA 591 EUR
738-0753 738-0752 738-0750 738-0751
Kuoppalevyt, moduulit, Immuno™ LockWell™ Fluoronunc™/Luminunc™
Kuoppalevyt Mikrolevyt immunologiaan
PS, 96 kuoppaa telineessä. Fluoresenssi- ja luminesenssipohjaisiin immunoanalyyseihin ja sitoutumismäärityksiin sopivat levyt on suunniteltu 96 MicroWell™ LockWell™ -perusmuodon mukaan. Läpinäkymättömissä valkoisissa moduuleissa on heijastava pinta, joka ehkäisee ristiinluentaa ja takaa minimaalisen taustafluoresenssin. Läpinäkymättömissä mustissa moduuleissa on valoa imevä pinta, joka ehkäisee ristiinluentaa ja takaisin heijastuvaa valoa.
  • Jokainen kuoppa lukittuu kehyksessä samalle korkeudelle, mikä ehkäisee laitteen jumiutumista
  • Helppokäyttöinen