HTS-mikrolevyt, 384-kuoppaiset
Toimittaja: Greiner Bio-One
781201_100 781209_100 781280_100 781207_100 784201_100 784209_100 784261_100
736-0150EA 723 EUR
736-0150 738-0064 736-0152 738-0500 738-0507 738-0509 GREI784261_100
HTS-mikrolevyt, 384-kuoppaiset
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
PP, ilman kantta.
  • Hyvä kemikaalin- ja lämmönkestävyys (–196...+121 °C)
  • Vakiomallisissa levyissä on joko tasa- tai V-pohjaiset kuopat
  • Small Volume™ -kuoppalevyjen kuopat ovat tasapohjaisia. Niiden kartiomainen, nelikulmainen malli tekee pipetoinnista tarkkaa ja vähentää kuollutta tilavuutta
  • Saatavana värittömänä, mustana ja valkoisena