Kuoppalevyt, säilytyslevyt, 384-kuoppaiset, MASTERBLOCK®
Toimittaja: Greiner Bio-One
781270_60 781271_60
736-0151EA 608 EUR
736-0151 738-0501
Kuoppalevyt, säilytyslevyt, 384-kuoppaiset, MASTERBLOCK®
Kuoppalevyt Syväkuoppalevyt
PP, ilman kantta. Ihanteellinen yhdistelmäkirjastoihin ja näytteiden säilytykseen.
  • Biologisesti reagoimaton materiaali kestää yleisimmin käytettyjä liuottimia (kuten DMSO, asetonitriili ja asetoni) sekä lämpötiloja alueella −196...+121 °C
  • Yhtenäiset ulkomitat ja tiukat toleranssit helpottavat automatisoitua käsittelyä
  • Voi sulkea itsekiinnittyvällä kalvolla, kuumasaumauksella tai CapMat-sulkijamatolla
  • Aakkosnumeeriset kuoppamerkinnät
  • Kuoppien kartiomainen pohja mahdollistaa tarkan pipetoinnin ja neliömäinen pyöreäkulmainen muoto monipuolistaa