HTS-mikrolevyt, 96-kuoppaiset
Toimittaja: Greiner Bio-One
650101_100 651101_100 655101_100 655161_100 651161_100 650161_100 655077_40 655075_40 655076_40 655074_40 655094_40 655095_40 655096_40 655097_40 655191_50 651191_400 655944BE
391-3605EA 137 EUR
391-3605 391-3610 391-3615 736-0119 736-0223 391-3311 391-3629 736-0228 736-0229 738-0016 738-0020 738-0021 738-0022 738-0023 738-0168 738-0208 GREI655944BE
HTS-mikrolevyt, 96-kuoppaiset
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
PS, ilman kantta. Suuri määrä erilaisia ​​96-kuoppaisia ​​mikrolevyjä on saatavana laajalla valikoimalla pintakäsittelyjä valittavissa olevalla kuoppaprofiililla ja joko kiinteällä tai µClear®-pohjalla. Kaikki levyt ovat vapaita DNaasista, RNaasista ja ihmisen DNA:sta, eivätkä ne ole pyrogeenisiä.