HTS-mikrolevyt, 96-kuoppaiset, sitomaton pinta
Toimittaja: Greiner Bio-One
650901_40 655901_40 655900_40 655906_40 655903_40 655904_40 651901_40
738-0165EA 244 EUR
738-0165 738-0170 738-0169 738-0173 738-0171 738-0172 738-0166
HTS-mikrolevyt, 96-kuoppaiset, sitomaton pinta
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
Mikrolevyjen sitomaton pinta sitoo proteiineja, DNA:ta, RNA:ta ja peptidejä erittäin vähäisessä määrin, mikä lisää määritysten herkkyyttä merkittävästi vähentämällä taustahälyä ja parantamalla signaali-kohinasuhdetta.