Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, 384-kuoppaiset, CELLSTAR®
Toimittaja: Greiner Bio-One
781091_32 781093_40 781086_32 781182_32 781073_40 781080_32 781098_32 781079_40 781092_40 781090_120 781182_NOV
736-0235EA 646 EUR
736-0235 738-0053 738-0060 738-0063 392-0311 738-0059 738-0062 738-0058 738-0061 GREI781090_120 GREI781182_NOV
Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, 384-kuoppaiset, CELLSTAR®
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset
PS, soluviljelmällä käsitelty, steriili. Kaikki levyt ovat sertifioituja RNaasi-, DNaasi- ja ihmisen DNA-vapaita, ne eivät ole pyrogeenisiä ja sytotoksisia.
  • Erinomaisen optiikkansa ansiosta tasapohjaiset (F) kuopat soveltuvat mikroskooppikäyttöön
  • Kirkaspohjaisissa levyissä on pigmentoidut seinämät ja läpinäkyvä ohutkalvopohja, joten ne soveltuvat fluoresenssi- ja luminesenssimittauksiin
  • Kansi mahdollistaa kaasujen vaihdon, mutta pitää haihtumisen vahäisenä
Väri: normaalipohjaisia levyjä saatavana värittöminä, mustina ja valkoisina; µClear®-pohjaisiaMore Product Information