Koeputket, immunologiaan
Toimittaja: Greiner Bio-One
115001_2000 115061_2000 115070_2000 115071_2000
738-0000EA 169 EUR
738-0000 738-0001 738-0002 738-0003
Koeputket, immunologiaan
Putket Immunoputket
PS, clear. Star bottomed tubes have an increased surface area and thus make it possible to bind larger amounts of antigens or antibodies.
Saatavissa olevat pinnat: MICROLON® 200 (kohtalaisesti sitova) ja MICROLON® 600 (erinomaisesti sitova).
Tähtipohjaisissa putkissa on suurempi pinta-ala, jolloin on mahdollista sitoa suurempia antigeeni- ja vasta-ainemääriä.
Ø×P: 12×75 mm