Bentsofenoni, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ100
73664-5G-F
73664-5G-FEA 54.7 EUR
73664-5G-F
Bentsofenoni, Supelco®
Bentsofenoni
Kaava: C₁₃H₁₀O
Kiehumispiste: 305,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 47…49 °C
Tiheys: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 150 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003076
CAS-numero: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13132c96fea4aa6ed0715e0b15a57e42dcbd86a5&vid=4f80c9e21bad451d48d48c4aecfb573f70e9190d&prid=web&clid=SAPDAM