Kuoppalevyt, kannet 96-kuoppaisille levyille
Toimittaja: Greiner Bio-One
656170_100 656101_100 656171_100 656161_100
736-6552EA 71.2 EUR
736-6552 736-6550 736-6553 738-0028
Kuoppalevyt, kannet 96-kuoppaisille levyille
Kannet Microplate Lids
Nämä korkeaprofiiliset kannet, korkeus 9 mm, on suunniteltu suojaamaan kontaminaatiolta ja haihtumiselta näytteen säilytyksen ja soluviljelyn aikana. Kansia ilman kondensaatiorenkaita käytetään pääasiassa kudosviljelmäkäsiteltyjen mikrolevyjen kanssa. Kondensaatiorenkailla varustettuja kansia suositellaan soluviljelysovelluksiin, koska ne estävät ristikontaminaation.