HTS-mikrolevyt, 384-kuoppaiset
Toimittaja: Greiner Bio-One
781186_32 781075_40 781185_32 781076_40 781101_100 788095_80 788096_80 781074_40 781162_100 784075_40 784101_40 784076_40 781096_40 781097_40 788876_80 784074_40 781077_40 784075-25_150 784086_32 793855_60 788101_80
736-0149EA 157 EUR
736-0149 736-0139 736-0148 736-0140 736-0146 738-0101 738-0102 736-0138 736-0147 736-0154 738-0095 738-0094 736-0144 736-0145 GREI788876_80 GREI784074_40 738-0155 GREI784075-25_150 GREI784086_32 GREI793855_60 GREI788101_80
HTS-mikrolevyt, 384-kuoppaiset
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
PS. Small Volume™ -Kuoppalevyä lukuun ottamatta kaikissa 384-kuoppaisissa PS-mikrolevyissä on neliskulmaiset, pyöristetyt kuopat, jotka mahdollistavat joustavan työtilavuuden (10-130 µl) sekä vähentävät näytteen jäämistä kuoppiin ja kuplimista. Small Volume™ -levyissä on pyöreät, V-pohjaiset kuopat ja kuopan tilavuus on vain 4-25 µl. Kannet eivät kuulu muiden kuin eräiden steriilien mallien toimitukseen.
  • Litteäpohjaiset kuopat
  • Kiinteä tai µClear®-pohja
  • Saatavissa normaalisti tai voimakkaasti sitovat versiot
  • Ei sisällä RNaasia, DNaasia, ihmisen DNA:ta eikä pyrogeenejä