Kuoppalevyt, immunologiaan, 96-kuoppaiset, BRANDplates®
Toimittaja: Brand
781720 781721 781722 781724 781731 781780 781782 781840 781842 781732
735-2042EA 260 EUR
735-2042 735-2043 735-2044 735-2046 735-2050 735-2054 735-2055 735-2064 735-2066 738-0191
Kuoppalevyt, immunologiaan, 96-kuoppaiset, BRANDplates®
Kuoppalevyt Mikrolevyt immunologiaan
PS, solid or with transparent base. Plates are available with different well shapes (round U-bottom, conical V-bottom, flat F-bottom or C-flat bottom with curved edges), in different colours, and with a choice of treated surfaces.
  • Kaikissa BRANDplates®-levyissä on aakkosnumeeriset koodit, levyt ovat pinottavia ja yhteensopivia useimpien tavanomaisten kuoppalevyjen luku- ja pesulaitteiden kanssa
  • 96-kuoppaisissa kuoppalevyissä on pintakäsittelyn ilmaisevat aakkosnumeeriset värikoodit (soluviljelykäsitelty on oranssi, immunologisesti käsitelty on sininen ja