Kuoppalevyt, immunoanalyysiin
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
95029390 3355 3455 3555 3655 3855 6301 6302 6309 6310 6404 6405 9502227 9502887 95029100 95029140 95029180 95029330
735-0551EA 329 EUR
735-0551 735-0461 735-0462 735-0463 735-0464 735-0465 735-0491 735-0492 735-0493 735-0494 735-0499 735-0500 735-0531 735-0535 735-0537 735-0539 735-0540 735-0546
Kuoppalevyt, immunoanalyysiin
Kuoppalevyt Mikrolevyt immunologiaan
Erityisesti immuunimäärityssovelluksiin suunnitellun tuotesarjan sidospinnat sisältävät Immulon®-, yleissidonta- (UB) ja tehostettu sitoutuminen (EB). Nämä helpottavat kokeiden suunnittelua ja mahdollistavat tiukat pH-, puskuri-, pKa- ja hartsivaatimukset edellyttävien määritysten kehittämisen.
  • Saatavana 96-kuoppainen tai kuoppaliuskalevymalli automaattisten laitteiden vaatimuksiin
  • Kuoppalevyt (ELISA-levyt), joissa on irrotettavat kuoppaliuskat, ovat erittäin tehokkaita sekä suurten että pienten näytemäärien käsittelyssä, sillä levyistä voidaan käyttää