Terasaki -levyt, Nunc™ MiniTray
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
452256 470378 472400
735-0201EA 1748 EUR
735-0201 735-0202 735-0203
Terasaki -levyt, Nunc™ MiniTray
Kuoppalevyt Mikrolevyt immunologiaan
Polystyreeniä. Käytetään serotyypitys- ja sytotoksisuustutkimuksissa ja solujen kloonaustutkimuksissa.
  • Proteiinien rajoitettu adsorboituminen
  • Optisen laadun ansiosta käyttö käänteismikroskooppien kanssa mahdollista
  • Kansissa on suuntausta helpottavat kielekkeet
  • Suuret, koholla oleva aakkosnumerointi
  • Pintakäsittely maksimoi näytteiden ja reagenssien sekoittumisen