Kuoppalevyt, kuoppaliuskat, Nunc-Immuno™, LockWell™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
446442 446469 446470 446490 446639 448526
735-0023EA 535 EUR
735-0023 735-0024 735-0025 732-2685 735-0027 735-0029
Kuoppalevyt, kuoppaliuskat, Nunc-Immuno™, LockWell™
Kuoppalevyt Mikrolevyt immunologiaan
PS. Nunc-Immuno™ LockWell™ -moduulit helpottavat määrityksiä laajamittaisesta seulonnasta yksikuoppaisiin testeihin. Saatavana MaxiSorp™-, PolySorp™-, MediSorp™- ja ​​MultiSorp™-pinnoilla. Kaikki MaxiSorp™-moduulit on sertifioitu sitomisen homogeenisuuden suhteen. Kehykselliset moduulit (ulkomitat: 128×86 mm) sopivat kaikkiin vakiovarusteisiin.
  • Jokainen kuoppa lukittuu kehykseen samalle korkeudelle, mikä ehkäisee jumiutumisen automaattisissa järjestelmissä
  • Liuskat tai yksittäiset kuopat on helppo irrottaa kehyksestä tai asettaa kehykseen ilman työkaluja