Standard polystyrene microplates, 1536-well, Corning®
Toimittaja: Corning
3936 3937 3891 3893 3724 3724BC 3725 3725BC 3726 3727 3727BC 3728 3728BC 3729 3729BC 3891BC 3893BC 3895 3838 3831 3832 3731BC 3838BC 3726BC 3835 3836 3833 7248 7247 7246 7249 3832BC
734-1670EA 1520 EUR
734-1670 734-1671 734-1198 734-1199 734-4125 734-4126 734-4127 734-4128 734-4129 734-4130 734-4131 734-4132 734-4133 734-4134 734-4135 734-4162 734-4163 734-4164 CORN3838 CORN3831 CORN3832 738-0150 CORN3838BC 738-0149 CORN3835 CORN3836 CORN3833 CORN7248 CORN7247 CORN7246 CORN7249 CORN3832BC
Standard polystyrene microplates, 1536-well, Corning®
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
Nämä PS-mikrolevyt täyttävät mikrolevyjen vakiojalanjäljen ja -mittojen, ja niitä on saatavana mustana tai valkoisena, pyöreänä tai litteäpohjaisina tai mustina kirkaspohjamuodoissa.
  • Kuoppien kokonaistilavuus on 10 μl pyöreäkuoppaisissa levyissä ja 12,8 μl litteäpohjaisissa levyissä
  • Suositeltu työtilavuus enintään 8 μl
  • Erittäin tasaiset kuoppien pohjat pienentävät signaalin vaihtelua kuoppien sekä levyjen kesken ja parantavat siten analyysien statistiikan Z-faktoria
  • Kohotetut kuoppien pohjat parantavat herkkyyttä
  • Kannet saatavana erikseen