Soluviljelykammiot, Corning® CellSTACK®
Toimittaja: Corning
3268 3269 3270 3271 3272 3319 3310 3320 3321 3330 3311 3312 3303 3313
734-1038EA 489 EUR
734-1038 734-1039 734-1040 734-1041 734-4052 734-1197 734-1014 734-1015 734-1016 734-1017 734-4060 734-1207 734-4059 734-4061
Soluviljelykammiot, Corning® CellSTACK®
Bioreaktorit
Polystyreeni, steriili. Corning® CellSTACK® -soluviljelykammioita on saatavana viittä kokoa ja kolmea erilaista pintakäsittelyä.
  • Kammion pohjan kahden 26 mm:n täyttöaukon ansiosta täyttö on joustavaa sekä steriiliä ja tyhjennys voidaan tehdä kaatamalla, pipetoimalla tai letkuilla suljetusta järjestelmästä.
  • Vakiokierrekorkkien (33 mm) 0,2 μm:n huokoskoon hydrofobiset kalvot takaavat kaasujen vaihtumisen ja minimoivat kontaminaatioriskin.
  • Lisävarusteena saatavissa 33 mm:n korkeissa on sisätiivisteellä varustettu USP:n luokan VI mukainen C-