HTS-mikrolevyt, soluviljelylevyt, 96- ja 384-kuoppaiset, kirkas pohja, Nunc™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
142761 142762 242763 242764 265301 265302 240074 164586 265300
734-2031EA 708 EUR
734-2031 734-2032 734-2180 734-2181 732-2741 732-2742 734-2178 734-2086 732-2740
HTS-mikrolevyt, soluviljelylevyt, 96- ja 384-kuoppaiset, kirkas pohja, Nunc™
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
PS-ylärakenne, jossa joko PS-kalvo tai nro 1,5 peitinlasialusta. Suunniteltu fluoresenssi- ja luminesessipohjaisiin analyyseihin. Näissä levyissä on valkoinen tai musta ylärakenne ja optisesti kirkkaat pohjat. Niitä voidaan siis lukea pohjasta ja ylhäältä tai molemmista.
  • Yhteensopiva automaattisten käsittelylaitteiden kanssa
  • Aakkosnumeerinen kuopan tunnistus
  • Optimoitu nestetuikelaskentaan
  • Matala fluoresenssitausta varmistaa tarkat tulokset korkeampien signaali-kohina-suhteiden ansiosta