Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, Nunc™ Multidish
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
150628 150687 140675 176740 140685 142485 142475 152640 167063 167064
734-2156EA 362 EUR
734-2156 734-2157 391-8036 734-2176 734-0991 734-0993 734-0992 734-1147 734-2372 734-2373
Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, Nunc™ Multidish
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset
PS, steriili, kannella. Hyödyllinen kaikilla soluviljelyn alueilla, mukaan lukien skaalaus ja kloonaus.
  • Kuoppien kohotetut reunat vähentävät kontaminaatioriskiä
  • Tasapohjaiset kuopat mahdollistavat erinomaisen optisen laadun
  • Nunclon™Δ -sertifioitu