Kammiolliset aluslasit, Nunc™ Lab-Tek™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
177402 177380 177372 178599 155380 155361 155383 155411 177445 177437 177429 177399 177410
734-2122EA 216.67 EUR
734-2122 734-2120 734-2119 734-2127 734-2058 734-2056 734-2060 734-2062 734-2126 734-2125 734-2124 734-2121 734-2766
Kammiolliset aluslasit, Nunc™ Lab-Tek™
Alus- ja peitinlasit Kammiolliset aluslasit
PS-keskikokoinen kammio lasilla tai Permanox™ muovilevyllä.
  • Työskentelyyn käänteismikroskoopilla 60× suurennuksiin asti
  • Liuoskammiota ei voi irrottaa
Suitable for use with fluorescent labels.