Peitinlasit, pyöreät, Nunc Thermanox
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
174950 174969 174977 174985
734-2117EA 498 EUR
734-2117 734-2172 734-2173 734-2118
Peitinlasit, pyöreät, Nunc Thermanox
Suojalasit
Nämä peitinlasit pysyvät tasaisina normaalissa käytössä.
  • Kestävät yleisiä liuottimia
  • Autofluoresoiva alueella 380...545 nm
  • Yhdellä puolella solujen kiinnittymistä ja kasvua optimoiva pintakäsittely