Kammiolliset soluviljelylasi, Nunc™ Lab-Tek™ II
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
155360 155379 155382 155409
734-2055EA 349.17 EUR
734-2055 734-2057 734-2059 734-2061
Kammiolliset soluviljelylasi, Nunc™ Lab-Tek™ II
Suojalasit
Borosilikaattilasi, liuoskammio polystyreeniä, steriili.
  • Erinomainen konfokaalimikroskopiaan
  • Optimaalinen tarkasteluun käänteismikroskoopilla 60× suurennuksiin asti
  • Kammiollisen peitinlasin liuoskammiota ei voida irrottaa