Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Toimittaja: Corning
430183 430421 430422 431143 431144 431145 431146 431147 431252 431253 431255 431256 431401 431402 431403 431404 431405 431406 431407 431408 431684 431685
734-1820EA 575 EUR
734-1820 734-1832 734-1833 734-1885 734-1886 734-1887 734-1888 734-1889 734-1902 734-1903 734-1904 734-1905 734-4197 734-4198 734-4199 734-4200 734-4201 734-4202 734-4203 734-4204 734-2758 734-2759
Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
Optisesti kirkas polykarbonaatti.
  • Vaihtoehtona vekattu tai tavallinen pohja kussakin koossa (125 ml...3 L)
  • Valettu mitta-asteikko varmistaa tarkkuuden
  • Kaasujen jatkuvaa vaihtoa varten saatavana myös ilmauskorkki, joka varmistaa steriiliyden ja ehkäisee vuodot
  • Yksittäispakattu, steriloitu säteilyttämällä käytön helpottamiseksi
  • Pyrogeeni vapaa, sertifioitu
Vekatut ja tavalliset Corning®-erlenmeyerpullot sopivat hyvin ravistelijakäyttöön ja säilytykseen.
Varoitus: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfacesMore Product Information