Accessories for Cell culture inserts
Toimittaja: Corning
3517 3519 3520 3521
734-1600EA 274 EUR
734-1600 734-1601 734-1602 734-1603
Accessories for Cell culture inserts
Kuoppalevyt Inserttilevyt
Erityismuotoillut lisävarusteet Costar® Netwell™ -insertteihin.
  • Netwell™-levykannattimien ja -kahvojen avulla voidaan käsitellä enintään 12 näytettä
  • Polystyreenisiä reagenssitelineitä on saatavana valkoisina kolorimetrisia määrityksiä varten tai mustina helpottamaan kudosleikkeiden näkymistä
  • Kannatinpakkaus sisältää 8 kannatinta ja 8 kahvaa