Sentrifugiputket
Toimittaja: Brand
114817 114818 114820 114821 114822 114823
525-3201EA 552 EUR
525-3201 525-0240 525-0241 525-0242 525-0243 734-1329
Sentrifugiputket
Putket Sentrifugiputket
Polypropeenia, kartiomainen, painettu mitta-asteikko, litteät HDPE-kierrekorkit.
  • Kestää jopa 3000×g:n RCF:n
  • Kierrekorkki, jossa on polyeteenitiiviste
  • Steriloimaton tai gammasäteilyllä steriloitu
* Filling volume (volume of work 13 ml).