Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Toimittaja: Corning
354488 356488
734-0162EA 103 EUR
734-0162 734-0293
Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Kolvit ja erlenmeyerit Soluviljelypullot
PS, coated with porcine gelatin, sterile, non-pyrogenic.
  • Gelatin substrate enhances the attachment of a variety of normal and transfected cell types
  • Pre-treatment with gelatin eliminates time consuming preparation, saving time and money
  • Lot-to-lot consistency ensures reproducible results
Corning® BioCoat™ -gelatiini tarjoaa kiinnittymistä ja kasvua edistävän kasvualustan erityyppisten solujen viljelyyn. Gelatiinia käytetään yleisesti normaalien ja transfektoitujen solutyyppien viljelyyn, joita ovat muun muassa vaskulaariset endoteelisolut, lihassolut,More Product Information