Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Toimittaja: Corning
354400 356400 354408 354500 354505 356408 356500 356505
734-0108EA 142 EUR
734-0108 734-0274 734-0115 734-0166 734-0170 734-0277 734-0295 734-0296
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset
PS päällystetty rotan hännän kollageenilla tyyppi I. Kollageeni on olennainen osa kehystä, joka pitää solut ja kudokset yhdessä, ja se on tunnustettu hyödylliseksi matriksiksi soluviljelmän parantamiseksi. Kollageenin in vitro käyttö voi vaikuttaa useiden solutyyppien adheesioon, morfologiaan, kasvuun, migraatioon ja erilaistumiseen. Sovelluksia ovat solujen kiinnittymisen ja leviämisen edistäminen, solupopulaatioiden nopea laajentaminen, seerumiton tai pelkistetty seerumiviljelmä, kollageeni I:n vaikutusten tutkimukset solujen käyttäytymiseen, primääristen solulinjojen eloonjäämisenMore Product Information