Soluviljelypullo, Corning® Primaria™
Toimittaja: Corning
353824 353810
734-0076EA 456 EUR
734-0076 734-0074
Soluviljelypullo, Corning® Primaria™
Kolvit ja erlenmeyerit Soluviljelypullot
PS, kudosviljelmällä käsitelty, steriili, ei-pyrogeeninen.
  • Ainutlaatuinen, typpeä sisältävä soluviljelykäsittely edistää useiden primaaristen solujen tai solulinjojen kiinnittymistä, leviämistä ja kasvua
  • Suodatinkorkeissa on hydrofobinen membraani 0,2 µm:n huokoskoolla
  • Kirkas, ei vaadi erityistä säilytystä
  • Kätevä, helposti avattava auki kuorittava pakkaus
The complex surface on Corning® Primaria™ products is homogeneous and stable and is used to improve attachment and differentiation of a variety of cell types. The surface chemistry of Corning®More Product Information