PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Toimittaja: Quantabio
95112-012 95112-05K 95112-250 95114-012 95114-05K 95114-250 95113-012 95113-05K 95138-012 95138-05K 95139-012 95139-05K 95140-012 95140-05K
733-2090EA 1720 EUR
733-2090 733-2091 733-2092 733-2096 733-2097 733-2098 733-2093 733-2094 733-2243 733-2244 733-2247 733-2248 733-2251 733-2252
PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Nukleiinihapporeagenssit qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® qPCR ToughMix® on 2x käyttövalmis reaktioseos DNA-templaattien PCR-monistukseen. Useat tunnetut PCR-inhibiittorit, joita on usein ympäristöstä otetuissa käsittelemättömissä näytteissä, kasvikudoksissa tai eläinkudoksissa, eivät vaikuta seokseen. Kyseessä on monipuolinen ja kestävä reaaliaikaiseen qPCR-ajoon tarkoitettu reagenssi, jonka tuottama PCR-reaktio on herkkä ja tehokas monenlaisilla fluoresoivilla koettimilla, esimerkiksi TaqMan®-hydrolyysikoettimilla. PerfeCTa® qPCR ToughMix® -seoksessa on kaikki tarvittavat reaktiokomponentit, paitsi alukkeet, koettimet ja DNA-templaatit. AccuVue™-väriaineen vaaleansininen väri helpottaa reaktion havainnointia valkoisilla tai läpinäkyvillä levyillä ja vähentää pipetointi- tai sekoitusvirheitä. Väriaine ei häiritse qPCR-reaktiota tai vaikuta tuotteen stabiiliuteen.
PerfeCTa® qPCR ToughMix® -seoksen keskeinen ainesosa on ultrapuhdas, lämpövakaa DNA-polymeraasi, jolla on erinomainen prosessiivisuus. Siihen on yhdistetty monoklonaalisia vasta-aineita, joiden aviditeetti on vahva. Patentoitu polymeraasiseos kestää erittäin hyvin PCR-inhibiittoreita ja takaa erittäin tarkan automaattisen lämpöaktivoinnin. Näin seos mahdollistaa reaktion osien kokoamisen ja väliaikaisen säilytyksen huoneenlämmössä ennen PCR-monistuksen aloittamista. PerfeCTa® qPCR ToughMix® on huipputehokas valinta niin nopeisiin kuin perinteisiinkin PCR-menetelmiin.
Toimitustiedot: Pakkaukset saa joko ROX-referenssivärin kanssa että ilman sitä. Jokaisessa pakkauksessa kaksi kertaa väkevöitettyä reaktiopuskuria, jonka seuraavien ainesosien pitoisuus on optimoitu: MgCl?, dNTP:t (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), hot start -DNA-polymeraasi, sininen AccuVue™-qPCR-väri ja stabilointiaineet. UNG-versioissa on urasiili-DNA-glykosylaasia.