dNTP
Toimittaja: VWR Chemicals
733-1363EA 75.2 EUR
733-1363 733-1364 733-1854 733-1855 733-2846
dNTP
Nukleiinihapporeagenssit Nukleotidit
Ready to use molecular biology grade dNTP mixes and dNTP sets. The dNTP mix is designed to save hands-on time for researchers, and reduce the possibility of contamination by reducing pipetting. dNTP solutions are also available in sets of four individual dNTPs, each 100 mm. Both are convenient for use in DNA polymerisation reactions, DNA labelling and sequencing processes.
  • Saatavana joko valmiiksi sekoitettuina 10 mM:n tai 25 mM:n liuoksina, tai erillisten 100 mM:n dNTP-liuosten sarjana
  • Sekä valmiiden sekoitusten että sarjojen toimivuus on testattu pitkäkestoisessa PCR:ssä
  • Puhtaus >99 % HPLC:n mukaan
  • Toimitetun liuoksen pH 7,3 - 7,5