QRT-PCR-pakkaukset, Verso™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
AB-4100/A AB-4100/C AB-4101/A AB-4101/C AB-4102/A AB-4102/C AB-4104/A AB-4104/C AB-4105/A AB-4105/C AB-4106/A AB-4106/C
733-1112EA 864 EUR
733-1112 733-1114 733-1117 733-1119 733-1122 733-1124 733-1127 733-1129 733-1132 733-1134 733-1137 733-1139
QRT-PCR-pakkaukset, Verso™
Nukleiinihapporeagenssit qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Verso™ qRT-PCR -järjestelmän käyttömukavuutta ja monikäyttöisyyttä on parannettu yhdistämällä Verso™ RT -entsyymi ABsolute™ Blue qPCR -Master Mixiin. Saatavissa 1- ja 2-vaiheisena sekä monipakkauksissa; soveltuu kaikkiin sovelluksiin ja vastaa erilaisten käsittelyjen vaatimuksia.
  • Verso™-entsyymin ja Thermo-Start™ Taq -polymeraasin yhdistelmä takaa herkät tulokset alhaisen kopiointimäärän RNA-templaatista
  • Kemiallisesti reagoimaton sininen väri helpottaa qRT-PCR-reaktion seuraamista
  • Nopeuttaa reaktioprotokollaa, kun cDNA-synteesin jälkeen ei tarvitse enää hajottaa RNaasi-H:ta
  • Käänteistranskriptiolisäaine säästää aikaa, koska näytteitä ei enää tarvitse käsitellä DNaasilla
  • Useita valmisteluvaihtoehtoja spesifisten RNA-templaattien optimoimiseksi