96 Well Cluster Tubes, Corning®
Toimittaja: Corning
4401 4408 4410 4411 4412 4413 4418
732-5554EA 121 EUR
732-5554 732-5555 732-5556 732-5557 732-5558 732-5559 732-5560
96 Well Cluster Tubes, Corning®
Putket Viljelyputket
PP-putket, PE-tulpat
  • Koostuu 96 PP-putkesta vakiomallisessa kuoppalevymuodossa
  • 1,2 ml:n putkia on saatavana yksittäin tai 8 putken liuskoissa
  • PE-tulpat, saatavana 8 tulpan liuskoissa
Pakkaus: Toimitetaan yksittäispakattuna tai telineessä.