PCR-levyt, 384-kuoppaiset, Thermo-Fast® 384 Mark II
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
AB-0937
732-4912EA 824 EUR
732-4912
PCR-levyt, 384-kuoppaiset, Thermo-Fast® 384 Mark II
Kuoppalevyt PCR-levyt
Moulded from ultra low retention PP that assists in preventing adhesion of samples to the side walls. Due to the increased well volume, post-PCR applications such as enzymatic digestions and ethanol precipitation can be carried out in the wells. Compatible with all leading 384 block thermal cyclers.
  • Koko levyn kiertävä reunus mahdollistaa käytön roboteissa
  • 8 reikää reunuksessa auttavat levyn asemoimista ja poistamista PCR-blokista
  • Leikatut kulmat helpottavat levyn suuntaamista
  • Ei sisällä DNaasia, RNaasia ja ihmisgenomin DNA:ta
Kuopan enimmäistilavuus:More Product Information