Levykannet, PS ja PP
Toimittaja: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0751 AB-0755
732-4861EA 60.5 EUR
732-4861 732-4865
Levykannet, PS ja PP
Kannet Microplate Lids
Kontaminaation ja näytteiden läikkymisen estämiseen.
  • PS-levykannet sopivat kaikkiin 96 kuopan levyihin
  • PP-kansia voidaan käyttää 384 kuopan Thermo-Fast®-levyille
  • Saatavilla uritettuja kansia, jotka mahdollistavat peitettyjen levyjen turvallisen pinoamisen, tai urittamattomia kansia, joita käytetään automaattijärjestelmien kanssa