PCR-levy, 96 kuoppaa, helmaton, matalaprofiili Thermo-Fast®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
AB-0700 AB-0700/W AB-0700/R AB-0700/G AB-0700/B AB-0700/P AB-0700/Y AB-0700-L
732-4851EA 153 EUR
732-4851 732-4853 732-5013 732-5011 732-5010 732-5012 732-5014 732-2943
PCR-levy, 96 kuoppaa, helmaton, matalaprofiili Thermo-Fast®
Kuoppalevyt PCR-levyt
PP. Levyn matala profiili vähentää 'kuollutta tilaa' lämpösyklilaitteen lämmitetyn kannen ja näytteen välillä. Tämä eliminoi kondensoitumisen putken sivuseinämään, mikä estää PCR-tilavuuden pienenemisen ja lisää reaktion tehokkuutta.
  • Kuoppatilavuus enintään 0,2 ml sulkijakalvoa käytettäessä
  • Leikattu kulma levyn asennon tunnistusta varten
  • Ei sisällä DNaasia, RNaasia ja ihmisgenomin DNA:ta