Blottauskalvot, Biodyne®
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
60106 60200 60201 60207 60208 60314 60315 60404 60400 60406 60336 330790
732-3006EA 674 EUR
732-3006 732-3010 732-3011 732-3016 732-3017 732-3018 732-3019 732-3028 732-3024 732-3030 732-2974 514-1437
Blottauskalvot, Biodyne®
Siirtomembraani
Biodyne®-siirtomembraaneissa on suuri herkkyys ja matala tausta, jotka parantavat tunnistusta ja tarkkuutta. Ne sopivat hyvin nukleiinihappojen tunnistamiseen.
  • Membraanit eivät halkeile, kutistu tai repeä useissa hybridisaatioissa, koettimen poistossa tai uudelleenleimauksessa
  • Luontaisesti hydrofiilinen, helpottaa kostutusta
  • Ylivoimainen tarkkuus radioaktiivisten (Biodyne® B -membraani) ja ei-radioaktiivisten (Biodyne® A -membraani) tunnistusjärjestelmien kanssa
Biodyne® A -membraani (amfoteerinen nailon 6,6): Membraanin zeta-potentiaalia voidaanMore Product Information