HTS-mikrolevyt, 96 MicroWell™, Nunc™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
249662 256510 260836 260844 260860 260887 260895 262162 268200 269620 269787 277143 249952 249570 268152 249940 249935 243656 266120
732-2702EA 153 EUR
732-2702 732-2715 732-2717 732-2718 732-2719 732-2720 732-2721 732-2725 738-0147 732-2746 732-2747 734-0491 732-0812 732-0191 732-2744 738-1004 738-1003 734-2611 738-0196
HTS-mikrolevyt, 96 MicroWell™, Nunc™
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
PS, kirkas, käsittelemätön. Käytetään monissa sovellutuksissa, kuten antibioottiseulonnassa, serologisissa testeissä, yhdisteiden säilytyksessä ja seulonnassa ja DNA-kirjastoissa.
  • Kuoppien korotetut reunat ja kannen niihin sopivat tiivistysrenkaat ehkäisevät ristikontaminaatiota ja haihtumista
  • Optimoitu robottikäyttöä sekä automaattisia levylukijoita ja nesteenkäsittelyjärjestelmiä varten
  • Tasapohjainen malli soveltuu erinomaisesti mikroskoopin käyttöön ja optisiin mittauksiin
  • Kartiomaiset kuopat maksimoivat näytteen talteenoton
  • Saatavana myös viivakoodillinen versio