HTS-mikrolevyt, 96- ja 384-kuoppaiset, Nunc™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
249943 249944 249945 249946 249947 249949 249950 264573 264575 264576 264579 267245 267334 267342 267350 267369 267385 442587
732-2619EA 396 EUR
732-2619 732-2620 732-2621 732-2622 732-2623 732-2624 732-2625 732-2654 732-2656 732-2657 732-2660 732-2661 732-2662 732-2663 732-2664 732-2665 732-2666 735-0016
HTS-mikrolevyt, 96- ja 384-kuoppaiset, Nunc™
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
PP, käsittelemätön, ei kantta. Nämä levyt sopivat näytteen valmisteluun, aineiden säilytykseen ja kemikaalisynteesiin, koska ne eivät ole myrkyllisiä ja kestävät useimpia kemikaaleja, liuottimia ja alkoholeja. Valkoiset luminesenssilevyt maksimoivat heijastussignaalin ja minimoivat autoluminesenssin. Mustat fluoresenssilevyt vähentävät taustafluoresenssia ja minimoivat taustalle sirottuvan valon. Värilliset levyt sopivat erityisesti säilytykseen.
  • Yhteensopiva robotiikka- ja automaatiojärjestelmien kanssa
  • Valittavana kartionmuotoinen (V) tai pyöreä (U)