Kuoppalevyt, OmniTray, Nunclon™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
165218
732-2602EA 423 EUR
732-2602
Kuoppalevyt, OmniTray, Nunclon™
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset
PS, steriilit, yksikuoppaiset kannelliset OmniTray-alustat ovat ihanteellisia monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
  • Vakiomallisen kuoppalevyn kokoinen, lovetut kulmat tekevät niistä sopivia robottikäsittelyyn
  • Sertifioitu Nunclon ™∆-pintakäsittely takaa solujen optimaalisen kiinnittymisen ja kasvun
Viljelyalue: 84 cm²
Ulkomitat: 128×86 mm