Dekontaminaatioliuos, RNase AWAY®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
7000 7002 7003 7005-11
732-2270EA 27 EUR
732-2270 732-2351 732-2271 732-2352
Dekontaminaatioliuos, RNase AWAY®
Puhdistusaineet Dekontaminaatioliuokset nukleiinihapoille
Käyttövalmis liuos nopeaan ja helppoon RNaasi-kontaminaation poistamiseen työpinnoilta, instrumenteista, mikrolitrapipeteistä, lasista ja muovitavaroista.
  • Monenlaisten pintojen helppoon puhdistukseen
  • Sopii käytettäväksi materiaaleihin, joita ei voi autoklavoida
  • Korvaa aikaa vievät prosessit, kuten DEPC-käsittelyn
Käyttövalmis liuos DNA-kontaminaation poistamiseen. Työpintojen, instrumenttien, mikrolitrapipettien, PCR-laitteiden, yms. puhdistamiseen.